Merck
C6422
Sigma-Aldrich
(±)-可替宁-甲基-d3
别名:
1-(甲基-d3)-5-(3-吡啶基)-2-吡咯烷酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10D3H9N2O
分子量:
179.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12142207
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
98 atom % D
沸点
250 °C/150 mmHg (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
质量偏移
M+3
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[2H]C([2H])([2H])N1C(CCC1=O)c2cccnc2
InChI
1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/i1D3
InChI key
UIKROCXWUNQSPJ-FIBGUPNXSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
Major metabolite of nicotine in humans
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Thompson, J.A., et al.
Journal of Chromatographic Science, 231, 53-53 (1982)