Merck
C5927
Sigma-Aldrich
Cholesteryl arachidate
~99% (HPLC; detection at 205 nm)
别名:
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-arachidate, 5-Cholesten-3β-ol 3-arachidate, Cholesteryl eicosanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C47H84O2
CAS号:
分子量:
681.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
方案
~99% (HPLC; detection at 205 nm)
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)