Merck
C2859
Sigma-Aldrich
6-羧基四甲基罗丹明
别名:
6-TAMRA
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H22N2O5
CAS号:
分子量:
430.45
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
描述
single isomer
SMILES字符串
CN(C)c1ccc2c(OC3=C\C(C=CC3=C2c4cc(ccc4C([O-])=O)C(O)=O)=[N+](\C)C)c1
InChI
1S/C25H22N2O5/c1-26(2)15-6-9-18-21(12-15)32-22-13-16(27(3)4)7-10-19(22)23(18)20-11-14(24(28)29)5-8-17(20)25(30)31/h5-13H,1-4H3,(H-,28,29,30,31)
InChI key
COCMHKNAGZHBDZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
相应的琥珀酰亚胺酯是 DNA 自动测序中最常用的单一异构体荧光团。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)