抗體表格
whole antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
包含
15 mM sodium azide
物種活性
human
包裝
antibody small pack of 25 μL
技術
competitive inhibition ELISA: 1:1000-1:2000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:8,000 using indirect immunoperoxidase staining of human stomach
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CCK(885)
一般說明
胆囊收缩素(CCK)属于胃肠激素家族,是一种神经肽激素和神经递质,通常存在于胃肠道(GI)和中枢神经系统(CNS)中。CCK功能包括胰腺酶分泌、胆囊收缩、肠蠕动; CCK也将抑制胃泌素诱导的酸分泌 该产品还可用于研究中枢神经系统和消化系统神经内分泌细胞中CCK的作用方式、组织差异表达以及细胞内和亚细胞定位。本品(CCK-8抗体)与硫酸化CCK-8特异性反应,与未硫酸化CCK-8和大胃泌素I具有交叉反应性。
胆囊收缩素(CCK)是一种神经肽激素和神经递质,广泛存在于胃肠道(GI)和中枢神经系统(CNS)中。CCK、大胃泌素I、分泌素和血管活性肠肽(VIP)属于胃泌素/胆囊收缩素激素家族。CCK包含具有生物活性的C末端五肽。CCK以较大的前体激素preproCCK(114个氨基酸)的形式存在,可衍生出几个较小的片段,这些片段都有C末端四肽和硫酸化酪氨酸残基。硫酸化CCK(26-33)酰胺(CCK-8)是大脑和外周组织中主要的、最强效的CCK形式。CCK广泛分布于多个大脑区域,包括大脑皮层、海马体、杏仁核和下丘脑。在外周组织中,CCK主要位于肠肌层和粘膜下神经节的神经纤维,以及胃肠道的内分泌细胞中。
免疫原
与 KLH 偶联的合成硫酸化 CCK-8。
應用
抗-胆囊收缩素(26-33)(CCK-8)抗体可用于
- 免疫组化
- 双标记免疫荧光染色
- 免疫细胞化学
- 酶联免疫吸附检测(ELISA)
胆囊收缩素(26-33)(CCK-8)抗体可用于免疫细胞化学法检测胰腺癌细胞中的CCK肽。也可用于酶联免疫吸附检测(ELISA)。
胆囊收缩素(26-33)(CCK-8)抗体可用于免疫细胞化学法检测胰腺癌细胞中的CCK肽。它也可用于斑点印迹免疫测定。
生化/生理作用
胆囊收缩素(CCK)刺激胰腺分泌酶、胆囊收缩和肠蠕动,并抑制胃泌素诱导的酸分泌。CCK可能参与多种生理和行为功能,如饱腹感、焦虑、记忆过程和镇痛,以及惊恐障碍之类的疾病。在中枢神经系统(CNS)中,CCK可充当神经递质并调节其它神经递质的作用,例如多巴胺、5-羟色胺(5-HT)、γ-氨基丁酸(GABA)和兴奋性氨基酸。CCK的多种生物学作用受到两类受体介导,即外周/脑CCK-A受体和脑CCK-B受体。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
其他客户在看
An introduction to neuronal cholecystokinin
Peptides, 22(8), 1197-1200 (2001)
Biochemistry, Cholecystokinin (CCK)
Statistics in Medicine, 19(2), 73-99 (2018)
Distribution and ontogeny of gastrin-and serotonin-immunoreactive cells in the proventriculus of developing chick, Gallus gallus domestica
Journal of Veterinary Science, 10(1), 9-13 null
Cholecystokinin and gastrin receptors
Physiological Reviews, 86(3), 805-847 (2006)
CCK in anxiety and cognitive processes
Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 22(6), 815-825 (1998)