技術
ligand binding assay: suitable
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC(C1CCCN1C([C@@]([C@H](C)CC)([H])NC(OCC2=CC=CC=C2)=O)=O)=O
InChI
1S/C19H26N2O5/c1-3-13(2)16(17(22)21-11-7-10-15(21)18(23)24)20-19(25)26-12-14-8-5-4-6-9-14/h4-6,8-9,13,15-16H,3,7,10-12H2,1-2H3,(H,20,25)(H,23,24)
InChI 密鑰
ABVHKUUPJNVPLM-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3