Merck
C2165
Supelco
Chlophedianol hydrochloride
别名:
2-Chloro-α-(2-dimethylaminoethyl)benzhydrol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H20ClNO · HCl
CAS号:
分子量:
326.26
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
SMILES字符串
Cl.CN(C)CCC(O)(c1ccccc1)c2ccccc2Cl
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)