Merck
C2125
Sigma-Aldrich
癸酸甲酯
Sigma Grade, ~99%
别名:
甲基癸酸酯, 癸酸甲酯, 羊蜡酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)8COOCH3
CAS号:
分子量:
186.29
Beilstein:
1759170
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
等級
Sigma Grade
化驗
~99%
折射率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
108 °C/10 mmHg
224 °C (lit.)
mp
−14-−11 °C (lit.)
密度
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13-2/h3-10H2,1-2H3
InChI 密鑰
YRHYCMZPEVDGFQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
230.9 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
110.5 °C - Pensky-Martens closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter