Merck
C2055
Sigma-Aldrich
Carassin
≥97% (HPLC)
别名:
Ser-Pro-Ala-Asn-Ala-Gln-Ile-Thr-Arg-Lys-Arg-His-Lys-Ile-Asn-Ser-Phe-Val-Gly-Leu-Met-NH2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C103H175N35O27S
分子量:
2367.77
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥97% (HPLC)
成份
Peptide content, ~65%
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCC(C)C(NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(Cc1cnc[nH]1)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(C)NC(=O)C2CCCN2C(=O)C(N)CO)C(C)CC)C(C)O)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(Cc3ccccc3)C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NCC(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCSC)C(N)=O
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3