Merck
C201
Sigma-Aldrich
环二磷酸腺苷核酸糖
别名:
ADP-环[N1:1′′]-核糖, cADP-核酸糖, cADPR, 环ADPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H21N5O13P2
分子量:
541.30
UNSPSC代码:
12352204
储存温度
−70°C
SMILES字符串
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2O[C@@H]1COP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)[n@H]4cnc5C(=N)[N@@H]2C=Nc45
InChI
1S/C15H21N5O13P2/c16-12-7-13-18-4-19(12)14-10(23)8(21)5(31-14)1-29-34(25,26)33-35(27,28)30-2-6-9(22)11(24)15(32-6)20(13)3-17-7/h3-6,8-11,14-16,21-24H,1-2H2,(H,25,26)(H,27,28)/t5-,6-,8-,9-,10-,11-,14-,15-/m1/s1
InChI key
BQOHYSXSASDCEA-KEOHHSTQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)