Merck
C11100-HH
Sigma-Aldrich
DMT-dC(bz)亚磷酰胺
别名:
DMT-dC(bz)酰胺, N-苯甲酰-5′-O-[双(4-甲氧苯基)苯甲基]-2′-脱氧胞苷, 3′-[2-氰乙基N,N-?双(1-甲基乙基)亚磷酰胺], N4-苯甲酰-5′-O-(4,4′-双甲氧基三基)-2′-脱氧胞苷-3′-O-[O-(2-氰乙基)-N,N′-二异丙基亚磷酰胺], 胞啶, N-苯甲酰-5′-O-[双(4-甲氧苯基)苯甲基]-2′-脱氧-, 3′-[2-氰乙基 双(1-甲基乙基)亚磷酰胺]
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C46H52N5O8P
分子量:
833.91
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
生物来源
non-animal source
质量水平
类型
for DNA synthesis
产品线
Proligo Reagents
方案
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
表单
powder or granules
包装
pkg of 1 × 1 kg C111012-01
pkg of 6 × 10 g (C111021-06)
pkg of 1 × 100 g (C111011-C02-01)
pkg of 6 × 20 g (C111020-06)
pkg of 1 × 500 g C111051-01
技术
oligo synthesis: suitable
杂质
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
颜色
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
核苷分析
base: cytidine
base protecting group: benzoyl
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(NC(=O)c4ccccc4)=NC3=O)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C46H52N5O8P/c1-32(2)51(33(3)4)60(57-29-13-27-47)59-40-30-43(50-28-26-42(49-45(50)53)48-44(52)34-14-9-7-10-15-34)58-41(40)31-56-46(35-16-11-8-12-17-35,36-18-22-38(54-5)23-19-36)37-20-24-39(55-6)25-21-37/h7-12,14-26,28,32-33,40-41,43H,13,29-31H2,1-6H3,(H,48,49,52,53)/t40-,41+,43+,60?/m0/s1
InChI key
PGTNFMKLGRFZDX-SALLYJDFSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)