BM0012
BMS-191095 hydrochloride
≥98% (HPLC)
别名:
(3R,4S)-4-[(4-Chlorophenyl)(1H-imidazol-2-ylmethyl)amino]-3,4-dihydro-3-hydroxy-2,2-dimethyl-2H-1-benzopyran-6-carbonitrile monohydrochloride, (3R-trans)-4-[(4-Chlorophenyl)(1H-imidazol-2-ylmethyl)amino]-3,4-dihydro-3-hydroxy-2,2-dimethyl-2H-1-Benzopyran-6-carbonitrile monohydrochloride, BMS 191095 hydrochloride
About This Item
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 20 mg/mL, clear
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CC1(C)OC2=CC=C(C#N)C=C2[C@H](N(CC3=NC=CN3)C4=CC=C(Cl)C=C4)[C@H]1O.[H]Cl
InChI
1S/C22H21ClN4O2.ClH/c1-22(2)21(28)20(17-11-14(12-24)3-8-18(17)29-22)27(13-19-25-9-10-26-19)16-6-4-15(23)5-7-16;/h3-11,20-21,28H,13H2,1-2H3,(H,25,26);1H/t20-,21+;/m0./s1
InChI 密鑰
TZLMTXNZECPICU-JUDYQFGCSA-N
生化/生理作用
特點和優勢
法律資訊
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3