主要文件
BCS-600
ThawSTAR自动解冻系统
Transport & Automated Thawing System, complete
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103000
NACRES:
NB.22
特点
includes Automated Thawing System and CFT Transporter
制造商/商品名称
BioCision BCS-600
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
ThawSTAR 自动解冻系统解决了细胞冻存工作流中的最后一个缺口:细胞解冻。替代常见的细胞解冻方法,例如在公用水浴中旋转冷冻小瓶和双手加温小瓶——这些方法不规范,可能危及样本的完整性和安全性——ThawSTAR 确保快速、一致和可重复的解冻。
利用正在申请专利的恒星传感技术,ThawSTAR解冻系统采用多种检测机制来确定瓶温度、相更改开始和解冻完成。免手动操作消除了确定解冻终点的猜测工作量和主观性。高度可重现的温度曲线反映了从水浴中获得的温度曲线,没有变异性和污染风险。非常适合解冻细胞或其他生物样本,并接受来自-80°C 冷冻箱或 LN2 储存的小瓶。查看白皮书
ThawSTAR CFT Transporter 是一种便携式解决方案,用于将冷冻小瓶从气相液氮中长期储存或-80°C 冷冻柜中运送至 thafstar 自动细胞解冻系统的下游处理。系统该输送机由外部绝缘泡沫支架和内部圆形冷藏箱®组成;样品模块最多可容纳 5 个 1.8 或 2.0 mL 低温瓶。
法律信息
CoolRack is a registered trademark of Corning, Inc.
ThawSTAR is a trademark of BioCision LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)