Merck
B9630
Sigma-Aldrich
溴丙酮酸
~98%
别名:
3-溴-2-氧代丙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrCH2COCOOH
CAS号:
分子量:
166.96
Beilstein:
1746786
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
~98%
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC(=O)C(=O)CBr
InChI
1S/C3H3BrO3/c4-1-2(5)3(6)7/h1H2,(H,6,7)
InChI 密鑰
PRRZDZJYSJLDBS-UHFFFAOYSA-N