Merck
B9541
SAFC
叔丁氧基(氯)二苯基硅烷
≥97% (GC)
别名:
叔丁氧基-二苯基氯硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H19ClOSi
CAS号:
分子量:
290.86
Beilstein:
5037778
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
≥97% (GC)
包含
~0.5% CaCO3 as stabilizer
密度
1.076 g/mL at 20 °C (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)(C)O[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H19ClOSi/c1-16(2,3)18-19(17,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,1-3H3
InChI 密鑰
MSZDOMFSWXWKTK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
132.8 °F - closed cup
閃點(°C)
56 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Gillard, J.W., et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 2602-2602 (1988)