Merck
B9255
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(Boc)-OH (dicyclohexylammonium) salt
别名:
Nα,Nε-Di-Boc-L-lysine (dicyclohexylammonium) salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H30N2O6 · C12H23N
CAS号:
分子量:
527.74
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3