Merck
B8126
Sigma-Aldrich
Boc-L-Orn-OH
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H20N2O4
CAS号:
分子量:
232.28
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C10H20N2O4/c1-10(2,3)16-9(15)12-6-4-5-7(11)8(13)14/h7H,4-6,11H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-/m0/s1
InChI key
GLZZMUULAVZVTA-ZETCQYMHSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)