Merck
B7885
Sigma-Aldrich
[Tyr8]-Bradykinin
≥97% (HPLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C50H73N15O12
CAS号:
分子量:
1076.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
≥97% (HPLC)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
NC(CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCCC1C(=O)N2CCCC2C(=O)NCC(=O)NC(Cc3ccccc3)C(=O)NC(CO)C(=O)N4CCCC4C(=O)NC(Cc5ccc(O)cc5)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(O)=O
Amino Acid Sequence
Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Tyr-Arg
應用
Useful for determination of human urinary kinin levels
访问文档库
Determination of human urinary kinin levels by radioimmunoassay using a tyrosine analogue of bradykinin.
M L Mashford et al.
Biochemical pharmacology, 20(5), 969-973 (1971-05-01)