Merck
B7542
Sigma-Aldrich
马来酰亚胺活化 BSA
别名:
Maleimide Activated Bovine Serum Albumin
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352111
NACRES:
NA.32
生物源
bovine
品質等級
無菌
non-sterile
形狀
lyophilized powder
技術
ELISA: suitable
bioconjugation: suitable
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
基因資訊
bovine ... ALB(280717)
一般說明
马来酰亚胺活化 BSA 以冻干、即用型形式提供,无需耗时的载体蛋白活化和纯化步骤。对于每个 KLH 分子,马来酰亚胺活化的 BSA 含有大约 5-15 个马来酰亚胺基团。在 pH 6.6-7.0 条件下进行与含半胱氨酸肽的偶联反应。然后可通过 Ellman 试剂比色法测定偶联程度。用于检测含半胱氨酸肽中未反应的巯基。
應用
马来酰亚胺活化 BSA (mBSA) 的表面具有活性马来酰亚胺基团,可与含半胱氨酸的肽或含巯基的半抗原偶联。马来酰亚胺基团和巯基的反应在温和的偶联条件 (pH 6.5-7.5) 下快速选择性地进行,得到稳定的、共价连接的肽-蛋白偶联物,可用于免疫方案或抗体筛选方法。
马来酰亚胺活化的 BSA 已用于肽偶联。
外觀
每瓶含 5 mg 从 10 mM 磷酸钠缓冲液 (pH 6.6) 冻干的马来酰亚胺活化 BSA,以 0.115 mM NaCl、1 mM EDTA 和 40 mM 蔗糖作为稳定剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Jianjun Wang et al.
International journal of oncology, 54(6), 2200-2210 (2019-05-14)
Helicobacter pylori (HP) is a pathogenic bacterium associated with chronic gastritis, gastric ulcer and gastric cancer. In the present study, the primary carcinogenesis process of normal gastric epithelial cells (GES‑1) infected with HP was investigated. It was determined that infected gastric
Juan Mucci et al.
PLoS neglected tropical diseases, 11(10), e0005972-e0005972 (2017-10-11)
Chagas Disease, caused by the protozoan Trypanosoma cruzi, is a major health and economic problem in Latin America for which no vaccine or appropriate drugs for large-scale public health interventions are yet available. Accurate diagnosis is essential for the early