Merck
B6521
Sigma-Aldrich
2′-3′-O-(4-Benzoylbenzoyl)guanosine 5′-triphosphate triethylammonium salt
~95%
别名:
Benzoylbenzoyl-GTP
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H24N5O16P3
分子量:
731.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
化驗
~95%
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCN(CC)CC.NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COC(=O)c4ccc(c(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)c4)C(=O)c5ccccc5)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
其他說明
Mixed isomers