Merck
B5651
Sigma-Aldrich
苄基二甲基十四烷基氯化铵
别名:
十四烷基二甲基苄基氯化铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)13N(Cl)(CH3)2CH2C6H5
CAS号:
分子量:
368.04
Beilstein:
4062599
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352000
PubChem化学物质编号:
描述
cationic
mp
56-62 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C23H42N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
OCBHHZMJRVXXQK-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)