Merck
B5042
Sigma-Aldrich
苄基三甲基四氯碘酸铵
≥98% (titration)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2N(ICl4)(CH3)3
分子量:
418.96
Beilstein:
4619219
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
≥98% (titration)
SMILES 字串
Cl[I-](Cl)(Cl)Cl.C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16N.Cl4I/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;1-5(2,3)4/h4-8H,9H2,1-3H3;/q+1;-1
InChI 密鑰
IBXYFQYYVRYALP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
访问文档库
Kajigaeshi, S., et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 63, 941-941 (1990)