Merck
B2886
Sigma-Aldrich
苯并三氮唑-1-基氧基三(二甲氨基)磷鎓六氟磷酸盐
别名:
BOP, BOP 试剂, 卡特缩合剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H22F6N6OP2
CAS号:
分子量:
442.28
Beilstein:
4287025
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
mp
>130 °C (dec.) (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)[P+](On1nnc2ccccc12)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C12H22N6OP.F6P/c1-15(2)20(16(3)4,17(5)6)19-18-12-10-8-7-9-11(12)13-14-18;1-7(2,3,4,5)6/h7-10H,1-6H3;/q+1;-1
InChI 密鑰
MGEVGECQZUIPSV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Activating reagent for synthesis of peptides and amino acid derivatives
取代透過
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
4.1A - Other explosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Castro, B, et al.
Tetrahedron Letters, 1219, 1219-1219 (1975)