Merck
B2545
Sigma-Aldrich
Benzoic acid-carboxy-14C
aqueous solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H514COOH
CAS号:
分子量:
122.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
aqueous solution
標籤範圍
1-20 mCi per mmol
質量偏移
M+2
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O[14C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i7+2
InChI 密鑰
WPYMKLBDIGXBTP-WGGUOBTBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
serum bottle
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)