Merck
B2506
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2′-deoxyuridine 5′-monophosphate sodium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H12BrN2O8P
CAS号:
分子量:
387.08
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
形狀
solid
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na].OC1CC(OC1COP(O)(O)=O)N2C=C(Br)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12BrN2O8P.Na.H/c10-4-2-12(9(15)11-8(4)14)7-1-5(13)6(20-7)3-19-21(16,17)18;;/h2,5-7,13H,1,3H2,(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;
InChI 密鑰
NNUOOMKMVQYVFR-UHFFFAOYSA-N
同類產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Carc. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges