Merck
B2280
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-L-fucopyranoside
≥98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H15BrClNO5
分子量:
392.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
化驗
≥98%
形狀
solid
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[C@@H]1O[C@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO5/c1-5-11(18)12(19)13(20)14(21-5)22-8-4-17-7-3-2-6(15)10(16)9(7)8/h2-5,11-14,17-20H,1H3/t5-,11+,12+,13-,14+/m0/s1
InChI 密鑰
ZMYJTGDNFZJYFN-FAKBCLHFSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)