Merck
B1133
Sigma-Aldrich
Behenic anhydride
~98%
别名:
Docosanoic anhydride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C44H86O3
CAS号:
分子量:
663.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
化驗
~98%
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC