Merck
AXYTF200
移液器过滤器吸头
universal fit, size 200 μL, pkg of 10x1000tips/cs
别名:
Pipette tips, pipette tips
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121601
NACRES:
NB.02
材料
clear
無菌
non-sterile
特點
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
製造商/商標名
Axygen Inc TF-200
Corning
包裝
pkg of 10x1000tips/cs
尺寸
200 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
Axygen® Filter Barrier吸头适用于轻微污染都会改变结果的DNA扩增和微生物应用。
特點和優勢
Axygen® Filter Barrier 吸头具有以下特性和优点:
  • 吸头形成物理屏障以防止交叉污染并阻挡气溶胶
  • 不含 DNA 抑制剂的聚乙烯过滤器以机器人安装到吸头中,以避免核酸酶污染
  • 包装在密封底架中
  • 吸头不含RNA酶和DNA酶
  • 非热原
其他說明
查看所有移液管吸头
法律資訊
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.