主要文件
AXYSCT200CS
Screw cap tube
size 2.0 mL, clear, pkg of 8x500caps/cs, sterile
别名:
centrifuge tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.11
物料
conical bottom tube
polypropylene
screw top cap
无菌性
sterile
制造商/商品名称
Axygen Inc SCT-200-C-S
Corning
包装
pkg of 8x500caps/cs
参数
20000 × g max. RCF
尺寸
2.0 mL
颜色
clear
clear
配件
cap (screw cap)
适用性
suitable for (centrifugation)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)