主要文件
AXYPCR96FSW
PCR 微孔板,全裙边
size 96 wells, conical bottom white polypropylene wells, pkg of 5x10plates/cs
别名:
96 multiwell plate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.22
材料:
conical bottom white polypropylene wells
最大體積:
200 μL
尺寸:
96 wells
有效容積:
200 μL
材料
conical bottom white polypropylene wells
無菌
non-sterile
製造商/商標名
Axygen Inc PCR-96-FS-W
Corning
包裝
pkg of 5x10plates/cs
最大體積
200 μL
尺寸
96 wells
有效容積
200 μL
結合類型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)