主要文件
AXYPCR384O
Corning® Axygen® PCR Microplate微板
size 384 wells, conical bottom orange polypropylene wells, pkg of 5x10plates/cs
别名:
384 multiwell plate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.22
材料
conical bottom orange polypropylene wells
無菌
non-sterile
製造商/商標名
Axygen Inc PCR-384-O
Corning
包裝
pkg of 5x10plates/cs
最大體積
40 μL
尺寸
384 wells
有效容積
40 μL
結合類型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.