主要文件
AXYPCR38455C
Corning® Axygen® PCR Microplate微板
size 384 wells, conical bottom black polypropylene wells, maximum volume 55 μL, pkg of 5x10plates/cs
别名:
384 multiwell plate
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.22
物料
conical bottom black polypropylene wells
无菌性
non-sterile
制造商/商品名称
Axygen Inc PCR-384-55-C
Corning
包装
pkg of 5x10plates/cs
最大体积
55 μL
尺寸
384 wells
工作体积
50 μL
适用性
suitable for (thermal cycling)
吸附类型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)