主要文件
AXYP96450RG
Round bottom assay plate
size 96 wells, round bottom green polypropylene wells, maximum volume 500 μL, pkg of 10x5plates/cs
别名:
96 multiwell plate
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.22
物料 :
green plate
round bottom green polypropylene wells
最大体积:
500 μL
尺寸:
96 wells
工作体积:
450 μL
物料
green plate
round bottom green polypropylene wells
无菌性
non-sterile
制造商/商品名称
Axygen Inc P-96-450R-G
Corning
包装
pkg of 10x5plates/cs
最大体积
500 μL
尺寸
96 wells
工作体积
450 μL
吸附类型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)