特点
holds 1 x 7 - 15 mL round-bottom tube, small rotor bore
包装
pack of 2 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 022654512 (NA)
参数
7,005 × g max. RCF
技术
centrifugation: suitable
直径
16 mm
相容性
for use with Rotor F-35-6-30 (small rotor bore)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor F-35-6-30.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG