主要文件
ADF356305-EP
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 x 50 mL conical tubes, large rotor bore, large rotor bore, pack of 2 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103911
特点
holds 1 x 50 mL conical tubes, large rotor bore
包装
pack of 2 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 5427727000 (EU)
参数
7,197 × g max. RCF
技术
centrifugation: suitable
直径
29.5 mm
相容性
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor F-35-6-30.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)