Merck
ADF346382-EP
Adapter for Eppendorf® F-34-6-38 Rotor
holds 1 x 20 – 30 mL round-bottom tube, pack of 2 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
材料
round bottom
特點
for use with lid
holds 1 x 20 – 30 mL round-bottom tube
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 022637240 (NA)
參數
14,900 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
技術
centrifugation: suitable
直徑
26 mm
相容性
for use with Rotor F-34-6-38
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Adapters for different size tubes for Eppendorf F-34-6-38 Rotor.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG