主要文件
ADAPA481182-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-81 Rotor
holds 18 x 2.6 -7 mL reaction vessels, for 500 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103911
特点
holds 18 x 2.6 -7 mL reaction vessels
包装
pack of 2 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 5810747007 (Global)
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with 500 mL rectangular bucket
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Adapters to fit various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf rotor A-4-81.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)