材料
flat bottom
特點
for use with aerosol-tight lid
holds 14 x 1.2 - 5 mL round-bottom tubes
with rubber mat bottom
包裝
pack of 2
製造商/商標名
Eppendorf® 022637509 (NA)
參數
4,200 × g max. RCF
技術
centrifugation: suitable
高度
105 mm
直徑
11 mm
相容性
for use with 100 mL rectangular bucket
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Adapters for varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-44.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG