材料
flat bottom
特點
holds 6 x 15 mL round bottom tubes
包裝
pack of 2
製造商/商標名
Eppendorf® 022639366 (NA)
參數
2,750 × g max. RCF
技術
centrifugation: suitable
直徑
17.5 mm
相容性
for use with 90 mL rectangular bucket
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Adapter for use with 90 mL rectangular buckets in Eppendorf A-4-38 Rotor. Holds 6 x 15 mL round bottom tubes and supplied as a pack of 2.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG