主要文件
A9345
Sigma-Aldrich
N-(4-Amino-2-chlorophenyl)phthalimide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H9ClN2O2
CAS号:
分子量:
272.69
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
形狀
solid
顏色
slightly yellow
溶解度
DMSO: soluble >5 mg/mL
H2O: insoluble
SMILES 字串
Nc1ccc(N2C(=O)c3ccccc3C2=O)c(Cl)c1
InChI
1S/C14H9ClN2O2/c15-11-7-8(16)5-6-12(11)17-13(18)9-3-1-2-4-10(9)14(17)19/h1-7H,16H2
InChI 密鑰
DRZDMSPFGPTPER-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
抗惊厥药
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)