Merck
A8406
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H3ClFN3
CAS号:
分子量:
147.54
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.32
方案
≥98% (TLC)
表单
powder
溶解性
ethanol: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
SMILES字符串
Nc1nc(Cl)ncc1F
InChI
1S/C4H3ClFN3/c5-4-8-1-2(6)3(7)9-4/h1H,(H2,7,8,9)
InChI key
SLQAJWTZUXJPNY-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)