Merck
A6270
Sigma-Aldrich
天青 A 氯化物
Dye content ≥70 %, Powder or crystals
别名:
天青伊红美蓝;7-氨基-N,N-二甲基-3H-吩噻嗪-3-鎓氯化物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H14ClN3S
CAS号:
分子量:
291.80
顏色索引編號:
52005
Beilstein:
3922287
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
product name
天青 A 氯化物, Dye content ≥70 %
形狀
powder or crystals
品質等級
成份
Dye content, ≥70%
顏色
green to very dark green
mp
290 °C (dec.) (lit.)
溶解度
water: 1 mg/mL
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
NC1=CC(SC(C2=N3)=CC(C=C2)=[N+](C)C)=C3C=C1.[Cl-]
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
InChI 密鑰
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用氯化天青 A 作为聚丙烯酰胺凝胶的染色剂,分析了肝素酶 I 对牛肺的消化作用。用于多糖中硫酸基含量的测定。
生化/生理作用
天青 A 是一种碱性阳离子染料。天青 A 与银染相结合的方法被用于琼脂糖凝胶中糖胺聚糖的定量。也用于细胞核中染色体的染色。它是天青 B/多彩亚甲蓝-伊红染色剂(也称为 Romanowsky 染色剂)家族的主要组分。
注意
在氩气保护下搬运和储存。手套袋项目。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Biochemical and antiviral activities of enzymatic hydrolysates from different invasive French seaweeds.
Hardouin K, et al.
Journal of Applied Phycology, 26.2, 1029-1042 (2014)
Generating heparan sulfate saccharide libraries for glycomics applications.
Powell AK, et al.
Nature Protocols, 5, 821-833 (2010)
How Romanowsky stains work and why they remain valuable - including a proposed universal Romanowsky staining mechanism and a rational troubleshooting scheme.
Horobin RW
Biotechnic & Histochemistry, 86, 36-51 (2011)
Quantification and characterization of glycosaminoglycans at the nanogram level by a combined azure A-silver staining in agarose gels.
van de Lest CH, et al.
Analytical Biochemistry, 221, 356-361 (1994)
Heterochromatin in human male leukocytes.
Lima-de-Faria A and Reitalu J
The Journal of Cell Biology, 16.2, 315-322 (1963)