主要文件
A621404-01
locA(bz)-CPG column
500 Å, extent of labeling: 0.2 μmol, configured for PerkinElmer 8900
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
标记范围
0.2 μmol
粒径
500 Å
相容性
configured for PerkinElmer 8900
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)