Merck
A5004
Sigma-Aldrich
2-氨基-4,6-二甲基嘧啶
别名:
乙酰丙酮胍
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H9N3
CAS号:
分子量:
123.16
Beilstein:
110735
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
mp
151-153 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1cc(C)nc(N)n1
InChI
1S/C6H9N3/c1-4-3-5(2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9)
InChI key
IDQNBVFPZMCDDN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)