Merck
A4928
Sigma-Aldrich
L-Aspartic acid bis-allyl ester p-toluenesulfonate salt
别名:
L-Aspartic acid diallyl ester p-toluenesulfonate salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2=CHCH2OCOCH2CH(NH2)COOCH2CH=CH2.C7H8O3S
分子量:
385.43
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.N[C@@H](CC(=O)OCC=C)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C10H15NO4.C7H8O3S/c1-3-5-14-9(12)7-8(11)10(13)15-6-4-2;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h3-4,8H,1-2,5-7,11H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t8-;/m0./s1
InChI key
AOWMVHRLCZAUDM-QRPNPIFTSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)