Merck
A4792
Azure B tetrafluoroborate
登录 查看组织和合同定价。
选择规格
变更视图
关于此项目
EC Number:
279-128-6
UNSPSC Code:
12171500
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
composition
Dye content, ~95%
存储类别
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)