Merck
A4518
Sigma-Aldrich
Myristyl arachidate
别名:
Arachidic acid myristyl ester
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
选择尺寸
变更视图
About This Item
经验公式(希尔记法):
C34H68O2
CAS号:
分子量:
508.90
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)