Merck
A3771
Sigma-Aldrich
8-(6-Aminohexyl)aminoadenosine 5′-monophosphate lithium salt
≥95% (HPLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H28N7O7P
分子量:
461.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
powder
溶解度
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Li].NCCCCCCNc1nc2c(N)ncnc2n1C3OC(COP(O)(O)=O)C(O)C3O
InChI
1S/C16H28N7O7P.Li.H/c17-5-3-1-2-4-6-19-16-22-10-13(18)20-8-21-14(10)23(16)15-12(25)11(24)9(30-15)7-29-31(26,27)28;;/h8-9,11-12,15,24-25H,1-7,17H2,(H,19,22)(H2,18,20,21)(H2,26,27,28);;
InChI 密鑰
AZVYMTYCFZUNFT-UHFFFAOYSA-N
應用
Ligand for preparation of affinity chromatography medium.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Guilford, H., et al.
The Biochemical Journal, 139, 44-44 (1974)