Merck
A3017
Sigma-Aldrich
氯化铝 六水合物
≥98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
AlCl3 · 6H2O
CAS号:
分子量:
241.43
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
蒸汽压
1 mmHg ( 100 °C)
方案
≥98%
SMILES字符串
Cl[Al](Cl)Cl.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Al.3ClH.6H2O/h;3*1H;6*1H2/q+3;;;;;;;;;/p-3
InChI key
JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Health hazardCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
靶器官
Lungs
补充剂危害
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)