mp
190-195 °C (dec.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(N)cc2
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
产品编号
说明
价格
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3