生物源
human milk
形狀
solid
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)C(O)O[C@H](CO)[C@@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]5O[C@H](CO[C@@]6(C[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](O6)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H](O)[C@H]4NC(C)=O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C43H72N2O33/c1-10-21(54)26(59)28(61)39(69-10)77-36-30(63)37(65)70-17(8-49)33(36)75-41-31(64)35(24(57)15(6-47)71-41)76-38-20(45-12(3)51)25(58)32(16(7-48)72-38)74-40-29(62)27(60)23(56)18(73-40)9-68-43(42(66)67)4-13(52)19(44-11(2)50)34(78-43)22(55)14(53)5-46/h10,13-41,46-49,52-65H,4-9H2,1-3H3,(H,44,50)(H,45,51)(H,66,67)/t10-,13-,14+,15+,16+,17+,18+,19+,20+,21+,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28-,29+,30+,31+,32+,33-,34+,35-,36+,37?,38-,39-,40-,41-,43+/m0/s1
InChI 密鑰
HSYHUIKGLHMONM-RDNIXPOZSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3